Få mere at vide
Eppendorf™ Gummi måtter
Shop alle Eppendorf produkter
Til brug med (udstyr):
500mL rektangulær spand
Adapter 5702724009; til 1 x 15 ml beholder
Adapter 5702735000 til 1 x 10mL beholder
Adapter 5702737003
Adaptere til Rotor A-4-44
Rotor A-8-17
Rotor F-35-30-17
Volumen:
1 x 10 ml beholder
1 x 15 mL rundbundet rør
1 x 15 ml beholder
1 x 500 ml spand
1 x 7 ml beholder
4 x 100 ml rør
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 16
Pakke med 20
Pakke med 4
Pakke med 8
Beskrivelse
- Gummimåtter
- Fås til en række forskellige rotorer og adaptere
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Måtte |
| Materiale | Gummi |
| Til brug med (udstyr) | Rotor A-8-17 |
| Farve | Sort |
| Volumen | 1 x 15 mL rundbundet rør |
| Oversigt | Til 1 rundbundet rør 15mL, til Rotor A-8-17, 8 stk. |
| Inkluderer | Sæt med 8 måtter |