Få mere at vide
Koettermann™ Gummimåtte til skuffe
Beskrivelse
- Velegnet til høje og lave skabe
- Giver et lag af beskyttelse til skuffer
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Foring skuffer, beskyttelse |
| Til brug med (udstyr) | Skuffer |
| Længde (metrisk) | 347 mm |
| Bredde (metrisk) | 428 mm |
| Farve | Grå |
| Materiale | Gummi |
| Produkttype | Skuffemåtte |