Få mere at vide
OHAUS™ Gummimåtte
Artikelnummer. p-7158991 Shop alle Ohaus produkter
Dimensioner (L x B):
28 x 33 cm
33 x 33 cm
45,7 x 45,7 cm
48 x 61 cm
61 x 61 cm
61 x 91,4 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15722479
Brand: OHAUS™ 30400060
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
OHAUS™ Gummimåtte er et tilbehør til brug med forskellige platforme.
  • Til brug med platforme
  • En række forskellige platformsmuligheder er tilgængelige til at holde uregelmæssige prøver eller traditionelle kolbeklemmer og rørstativer
  • Platforme kan øge mængden af brugbar plads til prøver
  • I nogle tilfælde kan stables for at øge gennemløbet og fordoble prøvekapaciteten
  • Hold laboratorieudstyr sikkert på plads
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Platform Mat
Materiale Gummi
Dybde (engelsk) 11,00''
Dybde (metrisk) 28.00 cm
Dimensioner (L x B) 28 x 33 cm
Længde (engelsk) 11,00 tommer
Længde (metrisk) 28.00 cm
Bredde (metrisk) 33.00 cm
Oversigt Gummimåtte, 28 x 33 cm
Til brug med (udstyr) Platform