Få mere at vide
OHAUS™ Gummimåtte
Artikelnummer. 15772479 Shop alle Ohaus produkter
Dimensioner (L x B):
28 x 33 cm
33 x 33 cm
45,7 x 45,7 cm
48 x 61 cm
61 x 61 cm
61 x 91,4 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15772479
Brand: OHAUS™ 30400065
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
OHAUS™ Gummimåtte er et tilbehør til brug med forskellige platforme.
  • Til brug med platforme
  • En række forskellige platformsmuligheder er tilgængelige til at holde uregelmæssige prøver eller traditionelle kolbeklemmer og rørstativer
  • Platforme kan øge mængden af brugbar plads til prøver
  • I nogle tilfælde kan stables for at øge gennemløbet og fordoble prøvekapaciteten
  • Hold laboratorieudstyr sikkert på plads
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Platform Mat
Materiale Gummi
Dybde (engelsk) 24.00 tommer.
Dybde (metrisk) 61.00 cm
Dimensioner (L x B) 61 x 91,4 cm
Længde (engelsk) 24.00 tommer.
Længde (metrisk) 61.00 cm
Bredde (engelsk) 36,00 tommer.
Bredde (metrisk) 91.40 cm
Oversigt Gummimåtte, 61 X 91 cm
Til brug med (udstyr) Platform
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis