Få mere at vide
OHAUS™ Gummimåtte
Shop alle Ohaus produkter
Dimensioner (L x B):
28 x 33 cm
33 x 33 cm
45,7 x 45,7 cm
48 x 61 cm
61 x 61 cm
61 x 91,4 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Til brug med platforme
- En række forskellige platformsmuligheder er tilgængelige til at holde uregelmæssige prøver eller traditionelle kolbeklemmer og rørstativer
- Platforme kan øge mængden af brugbar plads til prøver
- I nogle tilfælde kan stables for at øge gennemløbet og fordoble prøvekapaciteten
- Hold laboratorieudstyr sikkert på plads
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Platform Mat |
| Materiale | Gummi |
| Dybde (engelsk) | 18.00 tommer. |
| Dybde (metrisk) | 45.70 cm |
| Dimensioner (L x B) | 45,7 x 45,7 cm |
| Længde (engelsk) | 18.00 tommer. |
| Længde (metrisk) | 45.70 cm |
| Bredde (engelsk) | 18.00 tommer. |
| Bredde (metrisk) | 45.70 cm |
| Oversigt | Gummimåtte, 46 x 46 cm |
| Vis mere |