Få mere at vide
Ohaus™ Gummi hoveddæksel
Artikelnummer. 15792649 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
76 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
15792649 76 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 15792649 Leverandør Ohaus™ Leverandørnr. 30400237
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    331.00 DKK
    240.52 DKK / Pakke med 1
    Spare 90.48 DKK
    27% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
OHAUS™ Rubber Head Cover er et tilbehør til brug med digitale og anlog vortex mixere.
  • OHAUS tilbyder et stort udvalg af tilbehør, der kan bruges på alle OHAUS vortex mixere
  • Øg gennemløbet ved at blande flere prøver på én gang
  • Bland ubesværet op til 52 mikrorør eller otte mikroplader
  • Vælg den passende holder til prøvestørrelsen, eller vælg den flade indsats og klip den ud, så den passer til brugerdefinerede specifikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Gummi hoveddæksel
Diameter (metrisk) 76 mm
Oversigt 7,6 cm gummihoveddæksel (3 tommer)