Få mere at vide
Bellingham Stanley™ Gummipakninger til polarimeterrør i metal med endehætte
Artikelnummer. 16267350
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Metal End-Cap Polarimeterrør
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
16267350 Metal End-Cap Polarimeterrør
1 options
Artikelnummer. 16267350 Leverandør Bellingham Stanley™ Leverandørnr. 3521
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-02-2027
Gummiskiveskiver til metal endehætterør& Fitting Tool er reservedele til Bellingham Stanley™ polarimeterrør.
  • Gummipakningsskiver til polarimeterrør af glas med ender
  • Tilbehør til Bellingham Stanley polarimetre
  • Leveres med monteringsværktøj
  • Pakke med 12
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Gland Tætningsskive
Materiale Gummi
Til brug med (udstyr) Metal End-Cap Polarimeterrør
Længde (metrisk) 15.5 mm