Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Rubber Gas Sample Bag
Kapacitet (metrisk):
0,5 l
2 l
5 l
10 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Bags are individually packaged
- Available in packs of ten
- Foil thickness: 5/10mm
- Custom sizes and configurations available on request
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 0,5 l |
| Inkluderer | Faucet |
| Materiale | Rubber |
| Produkttype | Gas Sampling Bag |