Få mere at vide
Deutsch Neumann™ De Flip™ Sikkerhedspipettefyldere
Beskrivelse
- Kun to driftspunkter
- Evakuer via den nye automatiske ventil
- Enhåndsdesign er den enkleste sikkerhedspipettefylder, der findes
- Mulighed for at rengøre indersiden af pæren ved at fjerne patenteret ventil og skylle ud
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Rød |
| Materiale | Gummi |
| Type | Flip Security Pear Pipette |
| Mængde | 1 hver |