Få mere at vide
DWK Life Sciences Gummi konisk pakning 8-delt sæt Guko, fra EPDM, koniske gummipakninger, til filtrering af kolber
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
En af de vigtigste adskillelsesmetoder i laboratoriemiljøet er filtrering, som bruges til at adskille eller rense forskellige medier. Til denne arbejdsmetode kræves filtre, som vælges efter applikationen med hensyn til størrelse og porøsitet. Buechner-tragte er cylindre med en integreret storporet sigteplade. Uden ekstra filterpapir er kun grovfiltrering mulig. Buechner-tragte kan også bruges i vakuumfiltrering. Det påførte vakuum accelererer filtreringen.
- Til tæt lukning i vakuumfiltreringsapplikationer
- Koniske gummipakninger
- til filtrering af kolber
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 8 Gukos, størrelse 22 til 84 |
| Materiale | EPDM |
| Til brug med (applikation) | Forsegling; Filtrering |
| nr. pr. pakke | 1/Pk. |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |