Få mere at vide
Fisherbrand™ Gummikeglefilterdigeladaptere
Shop alle Fisherbrand produkter
Keglestørrelse:
27 mm ID stor ende; 18 mm ID lille ende
34 mm ID stor ende; 23 mm ID lille ende
40 mm ID stor ende; 25 mm ID lille ende
40 mm ID stor ende; 27 mm ID lille ende
50 mm ID stor ende; 30 mm ID lille ende
60 mm ID stor ende; 40 mm ID lille ende
Højde (metrisk):
25 mm
30 mm
35 mm
45 mm
50 mm
55 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Tekniske data
Tekniske data
| Keglestørrelse | 40 mm ID stor ende; 27 mm ID lille ende |
| Til brug med (udstyr) | Filterdigler |
| Højde (metrisk) | 35 mm |
| Materiale | Gummi |
| Produkttype | Kegle |
| Mængde | 10 Pakke |