Få mere at vide
Fisherbrand™ Gummikeglefilterdigeladaptere
Artikelnummer. 12318855 Shop alle Fisherbrand produkter
Keglestørrelse:
27 mm ID stor ende; 18 mm ID lille ende
34 mm ID stor ende; 23 mm ID lille ende
40 mm ID stor ende; 25 mm ID lille ende
40 mm ID stor ende; 27 mm ID lille ende
50 mm ID stor ende; 30 mm ID lille ende
60 mm ID stor ende; 40 mm ID lille ende
Højde (metrisk):
25 mm
30 mm
35 mm
45 mm
50 mm
55 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 12318855
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fisherbrand™ Gummikeglefilterdigeladaptere letter sikker og sikker placering af filterdigler i en tragt.
  • Fås i en række størrelser
  • Leveres i pakker med 10 stk
Tekniske data
Keglestørrelse 40 mm ID stor ende; 25 mm ID lille ende
Til brug med (udstyr) Filterdigler
Højde (metrisk) 45 mm
Materiale Gummi
Produkttype Kegle
Mængde 10 Pakke