Få mere at vide
Integra Biosciences™ Pasteur Pipet Adapter, VACUBOY™
Beskrivelse
- Velegnet til VACUBOY™ vakuum aspirationssystem
- Bøjelig gummiadapter
- Passer til Pasteur pipetter
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Adapter |
| Materiale | Gummi |
| Til brug med (applikation) | Vakuumopsugning af væsker |
| Til brug med (udstyr) | VACUBOY Pasteur Pipet |