Få mere at vide
Abeba™ Gummi 9300 sko
Størrelse:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Pakningsstørrelse:
1 par
Beskrivelse
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
- Glat læder, perforeret
- Hvid
- PU mellemsål
- Skridsikret speciel ydersål i gummi
- Desinficeret behandlet
- Antistatisk
- Hælrem foldbar, justerbar
- Læder indersål
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC/li |
| Farve | Hvid |
| Materiale | Læder |
| Størrelse | 44 |
| Sål funktioner | Skridsikker |
| Sål materiale | Gummi |
| Stil | 9300 |