Få mere at vide
Abeba™ Gummi 9252 Sko
Syre- og basebestandig. Gummisål giver høj skridsikkerhed.
Brand:  Abeba™ 9252/44
472.67 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15683218
  • 523.00 DKK / 1 par
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 24-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
  • Glat læder
  • Sort
  • PU mellemsål
  • Skridsikret speciel ydersål i gummi
  • Desinficeret behandlet
  • Antistatisk
  • Hælrem foldbar, justerbar
  • Læder indersål
Tekniske data
Tekniske data
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC/li
Læder
Skridsikker
9252
Sort
44
Gummi
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Abeba™ Gummi 9252 Sko > Størrelse: 44