Få mere at vide
Abeba™ Gummi 9250 sko
Syre- og basebestandig. Gummisål giver høj skridsikkerhed.
Brand: Abeba™ 9250/38
472.67 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
- Glat læder
- Mørkeblå
- PU mellemsål
- Skridsikret speciel ydersål i gummi
- Desinficeret behandlet
- Antistatisk
- Hælrem foldbar, justerbar
- Læder indersål
Tekniske data
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC/li | |
Læder | |
Skridsikker | |
9250 |
Blå | |
38 | |
Gummi |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Abeba™ Gummi 9250 sko > Størrelse: 38
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion