Få mere at vide
Abeba™ Gummi 9200 sko
Artikelnummer. 15673138
Størrelse:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Pakningsstørrelse:
1 par
Artikelnummer. 15673138
Brand: Abeba™ 9200/38
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Syre- og basebestandig. Gummisål giver høj skridsikkerhed.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
  • Glat læder
  • Hvid
  • PU mellemsål
  • Skridsikret speciel ydersål i gummi
  • Desinficeret behandlet
  • Antistatisk
  • Hælrem foldbar, justerbar
  • Læder indersål
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
Farve Hvid
Materiale Læder
Størrelse 38
Sål funktioner Skridsikker
Sål materiale Gummi
Stil 9200