Få mere at vide
Abeba™ Gummi 9200 sko
Artikelnummer. 15653138
Skift visning
Størrelse:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Pakningsstørrelse:
1 par
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
15653138 36 -
15663138 37 1 par
15673138 38 -
15683138 39 -
15693138 40 -
15603148 41 -
15613148 42 -
15623148 43 -
15633148 44 -
15643148 45 1 par
15653148 46 -
15663148 47 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 15653138 Leverandør Abeba™ Leverandørnr. 9200/36
Fyld dit lab op
Brug rabatkode 28007
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 20-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Syre- og basebestandig. Gummisål giver høj skridsikkerhed.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
  • Glat læder
  • Hvid
  • PU mellemsål
  • Skridsikret speciel ydersål i gummi
  • Desinficeret behandlet
  • Antistatisk
  • Hælrem foldbar, justerbar
  • Læder indersål
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
Farve Hvid
Materiale Læder
Størrelse 36
Sål funktioner Skridsikker
Sål materiale Gummi
Stil 9200