Få mere at vide
Abeba™ Gummi 5300 sko
Description
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
- Glat læder, perforeret
- Hvid
- PU mellemsål
- Skridsikret speciel ydersål i gummi
- Desinficeret behandlet
- ESD-afledende i henhold til DIN EN 61340
- Hælrem foldbar, justerbar
- Toplag af læder
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC |
| Farve | Hvid |
| Materiale | Læder |
| Størrelse | 41 |
| Sål funktioner | Skridsikker |
| Sål materiale | Gummi |
| Stil | 5300 |