Få mere at vide
Abeba™ Gummi 5250 sko
Artikelnummer. 15306711
Skift visning
Størrelse:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Pakningsstørrelse:
1 par
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
15306711 39 1 par
15621888 36 1 par
15376701 37 1 par
15396701 38 1 par
15316711 40 1 par
15336711 41 1 par
15346711 42 1 par
15356711 43 1 par
15366711 44 1 par
15386711 45 1 par
15312345 46 1 par
15322345 47 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 15306711 Leverandør Abeba™ Leverandørnr. 5250/39
Fyld dit lab op
Brug rabatkode 28007
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 26-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
ESD-afledende sko er syre- og basebestandig.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
  • Glat læder
  • Mørkeblå
  • PU mellemsål
  • Skridsikret speciel ydersål i gummi
  • Desinficeret behandlet
  • ESD-afledende i henhold til DIN EN 61340
  • Hælrem foldbar, justerbar
  • Toplag af læder
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
Farve Blå
Materiale Læder
Størrelse 39
Sål funktioner Skridsikker
Sål materiale Gummi
Stil 5250