Få mere at vide
Abeba™ Gummi 5200 sko
Artikelnummer. 15306691
Skift visning
Størrelse:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Pakningsstørrelse:
1 par
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15306691 38 1 par
15631838 36 1 par
15396681 37 1 par
15641838 39 1 par
15326691 40 1 par
15346691 41 1 par
15356691 42 1 par
15386691 43 1 par
15346701 44 1 par
15382335 45 1 par
15392335 46 1 par
15302345 47 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 15306691 Leverandør Abeba™ Leverandørnr. 5200/38
Forventet forsendelse: 23-11-2026
ESD-afledende sko er syre- og basebestandig.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB SRC
  • Glat læder hvid
  • PU mellemsål
  • Skridsikret speciel ydersål i gummi
  • Desinficeret behandlet
  • ESD-afledende i henhold til DIN EN 61340
  • Hælrem foldbar, justerbar
  • Toplag af læder
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE EN ISO 20347:2012 OB SRC
Farve Hvid
Materiale Læder
Størrelse 38
Sål funktioner Skridsikker
Sål materiale Gummi
Stil 5200