Få mere at vide
Abeba™ Gummi 5200 sko
Artikelnummer. 15302345
Størrelse:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Pakningsstørrelse:
1 par
Artikelnummer. 15302345
Brand: Abeba™ 5200/47
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
ESD-afledende sko er syre- og basebestandig.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB SRC
  • Glat læder hvid
  • PU mellemsål
  • Skridsikret speciel ydersål i gummi
  • Desinficeret behandlet
  • ESD-afledende i henhold til DIN EN 61340
  • Hælrem foldbar, justerbar
  • Toplag af læder
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE EN ISO 20347:2012 OB SRC
Farve Hvid
Materiale Læder
Størrelse 47
Sål funktioner Skridsikker
Sål materiale Gummi
Stil 5200