Få mere at vide
Abeba™ Gummi 5100 sko
Artikelnummer. 15671818
Størrelse:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Artikelnummer. 15671818
Brand: Abeba™ 5100/44
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
ESD-afledende sko er syre- og basebestandig.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
  • Glat læder hvid
  • PU mellemsål
  • Skridsikret speciel ydersål i gummi
  • Desinficeret behandlet
  • ESD-afledende i henhold til DIN EN 61340
  • Hælrem ikke-foldbar, justerbar
  • Toplag af læder
  • Justerbart vristområde
  • Foring mikrofiber, åndedrætsabsorberende
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
Farve Hvid
Liner materiale Mikrofiber
Materiale Læder
Størrelse 44
Sål funktioner Skridsikker
Sål materiale Gummi
Stil 5100