Få mere at vide
Abeba™ Gummi 5100 sko
Størrelse:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Beskrivelse
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
- Glat læder hvid
- PU mellemsål
- Skridsikret speciel ydersål i gummi
- Desinficeret behandlet
- ESD-afledende i henhold til DIN EN 61340
- Hælrem ikke-foldbar, justerbar
- Toplag af læder
- Justerbart vristområde
- Foring mikrofiber, åndedrætsabsorberende
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC |
| Farve | Hvid |
| Liner materiale | Mikrofiber |
| Materiale | Læder |
| Størrelse | 42 |
| Sål funktioner | Skridsikker |
| Sål materiale | Gummi |
| Stil | 5100 |