Få mere at vide
Thermo Scientific™ TheraPure™ rU Phosphoramidite , bred mund flaske
Artikelnummer. 17907142 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
17907142 50 g
1 options
Artikelnummer. 17907142 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 27180450
 Begrænset vare
På lager
rU CEP er en phosphoramidit indeholdende 5' DMT og nukleosidet uridin (U) til anvendelse i oligonukleotidsyntese. RNA-phosphoramiditter indeholder en 2'-OH-beskyttelsesgruppe, tBDMS (tert-butyldimethylsilyl).
rU CEP er en phosphoramidit indeholdende 5' DMT og nukleosidet uridin (U) til anvendelse i oligonukleotidsyntese. RNA-phosphoramiditter indeholder en 2'-OH-beskyttelsesgruppe, tBDMS (tert-butyldimethylsilyl). Hver base har unikke beskyttelsesgrupper (undtagen T og U) designet specifikt til at beskytte RNA'et under den kemiske synteseproces og producere den højeste mængde af fuldlængde produkt. Alternative basebeskyttelsesmuligheder er også tilgængelige for at muliggøre hurtigere afbeskyttelse og længere oligonukleotidsyntese. De TheraPure varemærke angiver vores højeste niveau af phosphoramidit-renhed, udviklet med den største stringens af high definition analytics og stramt kontrollerede urenhedsprofiler og derfor ideel til enhver terapeutisk anvendelse. Dette produkt leveres i en 250 mL uigennemsigtig flaske med en bred mundhals, som er kompatibel med de fleste None (Bulk) af oligonukleotidsynthesizere.
Funktioner:
•Fuldt kemisk navn: 5'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-2'-O-[(tert-butyl)dimethylsilyl]-uridin-3'-O-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidit
• Molekylformel: C 45 H 61 N 4 O 9
•PSi Base: rU
•Formelvægt: 861,1 g/mol
•CAS nummer: 118362-03-1
•HPLC renhed:≥ 99%; M-11 Urenhed: ≤0,01 %
•31P NMR renhed: ≥99%; Summen af ikke-primære toppe i området 140-152 ppm:≤ 0,5%; Ingen enkelt PIII-urenhed> 0,3 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Ingen (bulk)
Produkttype rU CEP
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (ved eller under -20 °C).
Nukleosid type Uridin (U)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Renhed 99%
Mængde 50 g
Reagenstype Phosphoramidite
Grad TheraPure™
Nukleinsyretype RNA
Produktlinje TheraPure
Form Pulver