Få mere at vide
Thermo Scientific™ rU Phosphoramidite , standardkvalitet, serumflaske
Artikelnummer. 17977182 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
2 g
Artikelnummer. Mængde
17977182 2 g
1 options
Artikelnummer. 17977182 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 27140407
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
rU CEP er en phosphoramidit indeholdende 5' DMT og nukleosidet uridin (U) til anvendelse i oligonukleotidsyntese.
rU CEP er en phosphoramidit indeholdende 5' DMT og nukleosidet uridin (U) til anvendelse i oligonukleotidsyntese. RNA-phosphoramiditter indeholder en 2'-OH-beskyttelsesgruppe, tBDMS (tert-butyldimethylsilyl). Hver base har unikke beskyttelsesgrupper (undtagen T og U) designet specifikt til at beskytte RNA'et under den kemiske synteseproces og producere den højeste mængde af fuldlængde produkt. Alternative basebeskyttelsesmuligheder er også tilgængelige for at muliggøre hurtigere afbeskyttelse og længere oligonukleotidsyntese. ''Standard Grade''-mærket angiver et basisniveau af renhed, der er verificeret med analytiske metoder, og som har vist sig at være egnet til de fleste oligosyntesekrav. Dette produkt leveres i en 60 ml ravfarvet flaske med en Serum Vial-hals, som er kompatibel med de fleste ABI Systemer∣AKTA Systemer af oligonukleotidsynthesizere.
Funktioner:
Fuldt kemisk navn: 5'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-2'-O-TBDMSi-uridin-3'-O-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidit
Molekylformel: C 45 H 61 N 4 O 9
•PSi Base: rU
Formelvægt: 861,1 g/mol
CAS-nummer: 118362-03-1
HPLC renhed:≥ 98,0 %
31P NMR renhed:≥ 98,0%; Summen af ikke-primære toppe i området 140-152 ppm:≤ 0,5 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) AKTA Synthesizere, Applied Biosystems Synthesizere
Produkttype rU CEP
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (ved eller under -20 °C).
Nukleosid type Uridin (U)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Renhed 98%
Mængde 2 g
Reagenstype Phosphoramidite
Grad Standard
Nukleinsyretype RNA
Form Pulver