Få mere at vide
Diversey™ RTU Powergel VG11 Rensemiddel
Beskrivelse
RTU Powergel er et kaustisk-baseret rengøringsmiddel, der indeholder sekvestreringsmidler og overfladeaktive stoffer/befugtningsmidler. Denne blanding har vist sig at være særlig effektiv til at fjerne polymeriseret olie fra spiral- og tunnelovne, batch-komfurer, frituregryder og andre områder ’med polymeriseret og/eller karboniseret jord.
Fordele
- RTU Powergel muliggør en nem rengøring af vanskelig jord som polymeriseret olie, der er blevet til højviskos eller fast snavs.
- Påføring af dette produkt på overflader kan føre til et fald i kemikalieforbruget i senere trin af rengøringen.
- Reduktion af rengøringstiden og manuel rengøring.
Tekniske data
Tekniske data
| Form | Gel |
| pH | >13 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Sammensætning | Kaustikbaseret rengøringsmiddel indeholdende sekvestreringsmidler og overfladeaktive stoffer/befugtningsmidler |
| Beholdertype | Dåse |
| Volumen (metrisk) | 20 l |