missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Novus Biologicals™ RTKN2 293T Cell Transient Overexpression Lysate

Artikelnummer. 18541883 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
18541883 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18541883 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. H00219790T02

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Tekniske data

Mængde 0.1 mL
Indhold og opbevaring Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Mål RTKN2
Synonym bA531F24.1, DKFZp686J10120, Em:AC024597.2, FLJ39352, PH domain-containing family K member 1, pleckstrin homology domain containing, family K member 1, Pleckstrin homology domain-containing family K member 1, PLEKHK1, rhotekin 2, rhotekin-2
Gen symbol RTKN2
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.