missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
RTI-55 Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | RTI-55 hydrochloride |
| CAS | 141899-24-3 |
| Molekylær formel | C16 H20 I N O2 . Cl H |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 8-Azabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxylic acid','3-(4-iodophenyl)-8-methyl-','methyl ester','hydrochloride','[1R-(exo,exo)]- (9CI), 2β-Carbomethoxy-3β-(4-iodophenyl)tropane hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C16H20INO2.ClH/c1-18-12-7-8-14(18)15(16(19)20-2)13(9-12)10-3-5-11(17)6-4-10;/h3-6,12-15H,7-9H2,1-2H3;1H/t12-,13+,14+,15-;/m0./s1 |
| SMIL | Cl.COC(=O)[C@@H]1[C@H]2CC[C@@H](C[C@@H]1c3ccc(I)cc3)N2C |
| IUPAC navn | methyl (1S,3S,4S,5R)-3-(4-iodophenyl)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane-4-carboxylate;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 421.7 |
| Formel vægt | 421.0305 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?