missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

RTI-51 Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30419633
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30419633 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30419633 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR7010002.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (1R,2S,3S,5S)-3-(4-Bromophenyl)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxylic Acid Methyl Ester Hydrochloride
CAS 1391052-88-2
Molekylær formel C16H21BrClNO2
Mængde 2.5 mg
Synonym [1R-(exo,exo)]-3-(4-Bromophenyl)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxylic Acid Methyl Ester Hydrochloride, RTI 4229-51 Hydrochloride, RTI-51 Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C16H20BrNO2.ClH/c1-18-12-7-8-14(18)15(16(19)20-2)13(9-12)10-3-5-11(17)6-4-10;/h3-6,12-15H,7-9H2,1-2H3;1H/t12-,13+,14+,15-;/m0./s1
SMIL Cl.COC(=O)[C@@H]1[C@H]2CC[C@@H](C[C@@H]1c3ccc(Br)cc3)N2C
IUPAC navn methyl (1S,3S,4S,5R)-3-(4-bromophenyl)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane-4-carboxylate;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 374.7
Formel vægt 373.0444
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.