missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

RTI-336, TRC

Artikelnummer. 30425534
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30425534 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30425534 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR7012502.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-[(1S,3S,4S,5R)-3-(4-chlorophenyl)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-4-yl]-3-(4-methylphenyl)-1,2-oxazole;hydrochloride
CAS 204069-50-1
Molekylær formel C24 H25 Cl N2 O . H Cl
Mængde 2.5 mg
Synonym (1R,2S,3S,5S)-3-(4-Chlorophenyl)-8-methyl-2-[3-(4-methylphenyl)-5-isoxazolyl]-8-azabicyclo[3.2.1]octane Hydrochloride, [1R-(exo,exo)]-3-(4-Chlorophenyl)-8-methyl-2-[3-(4-methylphenyl)-5-isoxazolyl]-8-azabicyclo[3.2.1]octane Hydrochloride, RTI 336, RTI 4229-336, RTI-336
InChI formel InChI=1S/C24H25ClN2O.ClH/c1-15-3-5-17(6-4-15)21-14-23(28-26-21)24-20(16-7-9-18(25)10-8-16)13-19-11-12-22(24)27(19)2;/h3-10,14,19-20,22,24H,11-13H2,1-2H3;1H/t19-,20+,22+,24-;/m0./s1
SMIL Cl.CN1[C@H]2CC[C@@H]1[C@H]([C@H](C2)c3ccc(Cl)cc3)c4onc(c4)c5ccc(C)cc5
IUPAC navn 5-[(1S,3S,4S,5R)-3-(4-chlorophenyl)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-4-yl]-3-(4-methylphenyl)-1,2-oxazole;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 429.382
Formel vægt 428.142
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.