Få mere at vide
Novus Biologicals™ RTF1 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18349158 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Artikelnummer. Mængde
18349158 0.1 mL
1 options
Artikelnummer. 18349158 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. H00023168T01
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Overexpression Lysate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 0.1 mL
Indhold og opbevaring Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forskningskategori Cell Cycle and Replication
Mål RTF1
Synonym KIAA0252GTL7, ortholog of mouse gene trap locus 7, RNA polymerase-associated protein RTF1 homolog, Rtf1, Paf1/RNA polymerase II complex component, homolog (S. cerevisiae)
Gen symbol RTF1