Få mere at vide
Digi-Sense RTD-sonde med håndtag
Artikelnummer. 11755749 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
50,8 mm
254 mm
Temperaturområde (metrisk):
-50 °C til +204 °C
-50 °C til +700 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Temperaturområde (metrisk) Pakningsstørrelse
11755749 50,8 mm -50 °C til +700 °C Hver
11745749 254 mm -50 °C til +204 °C Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11755749 Leverandør Digi-Sense Leverandørnr. 0811780
Forventet forsendelse: 11-03-2027
Designet til at give samme nøjagtighed og fordele som en RTD-sonde i et kompakt og økonomisk design.
  • Tidskonstant: 1 til 3 sekunder eller mere.
  • Brugerdefinerede designs eller ændringer af dette produkt er tilgængelige efter anmodning.
  • Maksimal fejl for sondesamling er± 1,1 °C + 0,12 % af aflæsning under 300 °F,± 0,35 % af læsning over 300 °F.
  • Alfakoefficienten er 0,003850Ω /Ω /° C (DIN IEC 751). Modstanden ved ispunktet (0 °C) er 100Ω .
  • Bemærk : Tidskonstant er den tid, der kræves for at nå 63,2 % af den nye aflæsning.
    • For at bestemme, hvor lang tid det vil tage at nå 99 % af den nye aflæsning, ganges tidskonstanten med fem.
  • Bemærk : Temperaturområdet er kun for sondespidsen.
    • Håndtagsmaterialet kan blive påvirket, hvis sonden vurderes højere end håndtaget afhængigt af eksponeringstid, påføring og håndtagsmateriale.
    • ABS-håndtag er klassificeret til 220 °F (104 °C).
    • PVC-håndtag er klassificeret til 200 °F (93 °C).
    • Håndtag i rustfrit stål er klassificeret til °450 F (232 °C).
    • Ministik er klassificeret til 392 °F (200 °C).
Tekniske data
Længde (engelsk) Kabel 60 tommer.
Længde (metrisk) 50,8 mm
Længde (metrisk) kabel 152.4 cm
Materiale Sonde i rustfrit stål
Sondetype RTD
Produkttype Hypodermisk RTD-sonde
Længde (engelsk) 2 tommer
Maks. Temperatur (metrisk) 700 °C
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (engelsk) -58 °F til 1292 °F
Temperaturområde (metrisk) -50 °C til +700 °C