Få mere at vide
Digi-Sense RTD-sonde med håndtag
Shop alle Cole-Parmer produkter
Længde (metrisk):
50,8 mm
254 mm
Temperaturområde (metrisk):
-50 °C til +204 °C
-50 °C til +700 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Tidskonstant: 1 til 3 sekunder eller mere.
- Brugerdefinerede designs eller ændringer af dette produkt er tilgængelige efter anmodning.
- Maksimal fejl for sondesamling er± 1,1 °C + 0,12 % af aflæsning under 300 °F,± 0,35 % af læsning over 300 °F.
- Alfakoefficienten er 0,003850Ω /Ω /° C (DIN IEC 751). Modstanden ved ispunktet (0 °C) er 100Ω .
- Bemærk : Tidskonstant er den tid, der kræves for at nå 63,2 % af den nye aflæsning.
- For at bestemme, hvor lang tid det vil tage at nå 99 % af den nye aflæsning, ganges tidskonstanten med fem.
- Bemærk : Temperaturområdet er kun for sondespidsen.
- Håndtagsmaterialet kan blive påvirket, hvis sonden vurderes højere end håndtaget afhængigt af eksponeringstid, påføring og håndtagsmateriale.
- ABS-håndtag er klassificeret til 220 °F (104 °C).
- PVC-håndtag er klassificeret til 200 °F (93 °C).
- Håndtag i rustfrit stål er klassificeret til °450 F (232 °C).
- Ministik er klassificeret til 392 °F (200 °C).
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (engelsk) Kabel | 60 tommer. |
| Længde (metrisk) | 254 mm |
| Længde (metrisk) kabel | 152.4 cm |
| Materiale | PFA belagt |
| Sondetype | RTD |
| Produkttype | PFA Coated RTD Probe |
| Længde (engelsk) | 10 tommer |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 204 °C |
| Min. Temperatur (metrisk) | -50 °C |
| Temperaturområde (engelsk) | -58 °F til 1292 °F |
| Vis mere |