Få mere at vide
Thermo Scientific™ RT2 Basic kogepladeomrører
Artikelnummer. p-6091830 Shop alle Thermo Scientific produkter
Topplademateriale:
Aluminium
Størrelse:
140 mm dia.
Elektriske krav:
230 V 50/60 Hz
Stiktype:
Forskellige stilarter
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15248824
Brand: Thermo Scientific™ 88880003
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Stol på nøjagtigheden af vores lavprofils, analoge kogepladeomrører til dine rutinemæssige applikationer.
Stol på sikkerhed og ensartet omrøringshastighed med Thermo Scientific™ RT2 Basic kogepladerører. Drag fordel af en usædvanlig stærk magnetkoblingskraft og en omrøringsmekanisme med jævn start. Oplev hurtig opvarmningstid og en fremragende varmeoverførselshastighed takket være varmerens tæt integrerede struktur og en keramisk belagt topplade af aluminiumslegering, som giver fremragende temperaturensartethed og korrosionsbestandighed, samtidig med at det tillader optimal overvågning af farveændringer i prøver eller medier under drift.
Overophedningsbeskyttelseskredsløb slukker for varmeren, hvis toppladetemperaturen når 450 °C.
  • Hot top advarselsindikator
  • Justerbar temperaturgrænse: 50° til 350 °C
  • Skridsikkert varmebad (valgfrit)
  • Gennemsigtigt sikkerhedsskjold (valgfrit)
  • Støttestang (ekstraudstyr) for fleksibilitet ved konfiguration af testudstyr og tilbehør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Topplademateriale Aluminium
Spænding 230 V
Inkluderer Ledningssæt med forskellige stik
Kropsmateriale Støbt aluminium
Elektriske krav 230 V 50/60 Hz
Controller type Skala
Længde (engelsk) 11,42 tommer
Størrelse 140 mm dia.
Højde (metrisk) 100 mm
Temperatur (metrisk) 50°C til 350 °C
Temperatur (engelsk) 122 °F til 662 °F
Højde (engelsk) 3,94 tommer
Frekvens 50/60 Hz
Bredde (metrisk) 161 mm
Længde (metrisk) 290 mm
Bredde (engelsk) 6,34 tommer
Watt 600 w
Type Omrøringsvarmeplader
Form Rund
Maks. Prøvebelastning 25 kg
Stiktype Forskellige stilarter
Maks. Beholderstørrelse 20 L
Omrøringsområde 50 til 2000 rpm
Certificeringer/compliance Analysecertifikat (COA), overensstemmelsescertifikat (COC)
Vise Analog