Beskrivelse
Stol på sikkerhed og ensartet omrøringshastighed med Thermo Scientific™ RT2 Basic kogepladerører. Drag fordel af en usædvanlig stærk magnetkoblingskraft og en omrøringsmekanisme med jævn start. Oplev hurtig opvarmningstid og en fremragende varmeoverførselshastighed takket være varmerens tæt integrerede struktur og en keramisk belagt topplade af aluminiumslegering, som giver fremragende temperaturensartethed og korrosionsbestandighed, samtidig med at det tillader optimal overvågning af farveændringer i prøver eller medier under drift.
- Hot top advarselsindikator
- Justerbar temperaturgrænse: 50° til 350 °C
- Skridsikkert varmebad (valgfrit)
- Gennemsigtigt sikkerhedsskjold (valgfrit)
- Støttestang (ekstraudstyr) for fleksibilitet ved konfiguration af testudstyr og tilbehør
Tekniske data
Tekniske data
| Topplademateriale | Aluminium |
| Spænding | 230 V |
| Inkluderer | Ledningssæt med forskellige stik |
| Kropsmateriale | Støbt aluminium |
| Elektriske krav | 230 V 50/60 Hz |
| Controller type | Skala |
| Længde (engelsk) | 11,42 tommer |
| Størrelse | 140 mm dia. |
| Højde (metrisk) | 100 mm |
| Temperatur (metrisk) | 50°C til 350 °C |
| Vis mere |