Få mere at vide
Thermo Scientific™ RT2 avanceret kogepladeomrører
Artikelnummer. 15268824 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Topplademateriale:
Aluminium
Størrelse:
140 mm dia.
Elektriske krav:
230 V 50/60 Hz
Stiktype:
Forskellige stilarter
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Topplademateriale Størrelse Elektriske krav Stiktype Pakningsstørrelse
15268824 Aluminium 140 mm dia. 230 V 50/60 Hz Forskellige stilarter Hver
1 options
Artikelnummer. 15268824 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 88880005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6905.00 DKK
    6602.95 DKK / Pakke med 1
    Spare 302.05 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Oplev præcision med vores lave profil, digitale display-kogepladeomrører, udstyret med PT100-sensor til præcise temperaturmålinger til følsomme eksperimentelle procedurer.
Oplev præcis kontrol uden at ofre dit budget med den slanke lavprofil Thermo Scientific™ RT2 avanceret digital kogepladeomrører. Denne kogepladeomrører tilbyder digital temperatur- og hastighedskontrol med en temperaturopløsning °på 0,1 C og et omrøringshastighedsområde på 30 til 2000 rpm. Vælg din opvarmningshastighed og oplev en fremragende varmeoverførsel. Dette skyldes varmelegemets tæt integrerede struktur og en keramisk belagt topplade af aluminiumslegering, der også giver fremragende ensartethed og korrosionsbestandighed, samtidig med at det tillader optimal overvågning af farveændringer i prøver eller medier under drift.
Præcis kontrol for optimal nøjagtighed
  • Mikroprocessor PID-styring med feedback
  • Digital LED temperatur og RPM skærm (0,1C opløsning for temperatur)
  • Se den aktuelle og indstillede temperatur eller omrøringshastighed samtidigt
  • Omrøringshastighedsområde: 30 til 2000 rpm
  • I tilfælde af ændringer i viskositeten opretholder feedbackfunktionen den normale hastighed
  • Temperaturområde: Max. 350 °C/662 °F
  • Opvarmningshastigheden kan indstilles fra 0 til 100 % med et interval på 1 %
Praktiske funktioner giver fleksibilitet
  • Indstil timeren til at starte med det samme, tælle ned eller starte, når toppladen når det ønskede sætpunkt
  • Brugerkonfigurérbar indstilling af temperaturgrænse
  • Lås tastatur for ekstra sikkerhed
  • Inkluderer temperatursonde
    • Når enheden er tilsluttet, skifter den automatisk til ekstern sensortilstand
    • Muliggør kontrol af prøvetemperaturen, når den er i brug
    • Registrerer prøve- eller medietemperatur i realtid på digitalt display ​
  • To gevindhuller til støttestænger holder forskellige former for udstyr som temperatursensorer, termometre, laboratorieglasvarer og meget mere (støttestang og klemme sælges separat)
Sikkerhedsfunktioner giver lethed i sindet
  • Advarselsindikator for varm top lyser, når den er slukket og stadig tilsluttet, indtil toppladen når stuetemperatur
  • Omrøringsmekanismen med jævn start forhindrer stænk ved opstart
  • Automatisk slukning ved overtemperatur
  • Aftageligt strømkabel
  • Valgfrit gennemsigtigt skjold beskytter brugeren mod stænk
Konstruktion/kapacitet
  • Omrøringskapacitet: 20L (H2O )
  • Topplademål: 140 mm/5,5 i diameter
  • Topplademateriale: Keramisk belagt aluminium
  • Samlede dimensioner (L x B x H): 290 x 161 x 100 mm/11,42 x 6,34 x 3,94 tommer.
  • Kropsmateriale: Aluminium
  • Display: LED digital (0.1C opløsning)
  • Varmeeffekt: 600W
  • Maksimal belastning: 25 kg/55,1 lbs
  • Elektrisk: 230V, 50/60Hz
Valgfrit tilbehør
  • Varmebad (kat. nr. 88880141])
  • Gennemsigtigt sikkerhedsskjold (kat. nr. 88880142)
  • Støttestang (kat. nr. 88880143)
  • C-5, klemmeholder (kat. nr. 88880148)
  • 3-benet klemme (kat. nr. 88880149)
  • En klasse temperatursonde (PT100, 400 °C) (kat. nr. 88880150)
Certificeringer: CE, cCSAus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Topplademateriale Aluminium
Spænding 230 V
Inkluderer EU, UK, CHN/AUS Stiktyper
Forsendelsesvægt (engelsk) 5,5 tommer dia.
Kropsmateriale Aluminium
Elektriske krav 230 V 50/60 Hz
Controller type Feedbackkontrol med PID/Skala
Længde (engelsk) 11,42 tommer
Størrelse 140 mm dia.
Højde (metrisk) 100 mm
Temperatur (metrisk) 50°C til 350 °C
Temperatur (engelsk) 122 °F til 662 °F
Højde (engelsk) 3,94 tommer
Frekvens 50/60 Hz
Bredde (metrisk) 161 mm
Længde (metrisk) 290 mm
Bredde (engelsk) 6,34 tommer
Watt 600 w
Type Omrøringsvarmeplader
Form Rund
Maks. Prøvebelastning 25 kg
Stiktype Forskellige stilarter
Maks. Beholderstørrelse 20 L
Omrøringsområde 30 til 2000 o/min
garanti 2 år
Dimensioner (L x B x H) 11,42 x 6,34 x 3,94 tommer (290 x 161 x 100 mm)
Certificeringer/compliance cCSAus, CE
Vise LED