Få mere at vide
Thermo Scientific™ RT Touch Series magnetomrørere
Shop alle Thermo Scientific produkter
Volumen:
4 l
5 l
Hastighed:
30 til 2000 o/min
30 til 2000 omdr./min.
Stiktype:
Ledningssæt m. diverse stik
USA
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Bevar kontrollen med Thermo Scientific™ RT Touch Series magnetomrørere. Disse lavprofilede, digitale display-omrørere er ideelle til rutinemæssige applikationer, hvor synlig omrøringshastighed er påkrævet.
Stærk magnetisk kobling sikrer ensartet omrøring under eksperimentelle procedurer. Gradvis opstartsomrøring forhindrer sprøjt.
To skridsikre silikone pladebetræk.
- Digital kontrol
- Designet til rørestangsstøtte
- Lav profil, letvægtsdesign med lille fodaftryk
- Fås i to størrelser
- Hastighedskontrol: 30 til 2000 rpm
To skridsikre silikone pladebetræk.
Tekniske data
Tekniske data
| Hastighed | 30 til 2000 o/min |
| Topplademateriale | Polypropylen |
| Volumen | 4 l |
| Vise | Digital |
| Spænding | 100 til 240 V |
| Watt | 6 w |
| Dimensioner (L x B x H) | 11,02 x 8,27 x 2,82 tommer. (280 x 210 x 72 mm) |
| Højde (engelsk) | 2,82 tommer. |
| Højde (metrisk) | 72 mm |
| Længde (engelsk) | 11,02 tommer. |
| Mostrar más |
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido