Få mere at vide
Thermo Scientific™ RT Touch Series magnetomrørere
Artikelnummer. 15268834 Shop alle Thermo Scientific produkter
Volumen:
4 l
5 l
Hastighed:
30 til 2000 o/min
30 til 2000 omdr./min.
Stiktype:
Ledningssæt m. diverse stik
USA
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15268834
Brand: Thermo Scientific™ 88880015
Bevar kontrollen med vores lavprofilede, digitale display-omrørere, ideelle til rutinemæssige omrøringsapplikationer, hvor der kræves synlig omrøringshastighed.
Bevar kontrollen med Thermo Scientific™ RT Touch Series magnetomrørere. Disse lavprofilede, digitale display-omrørere er ideelle til rutinemæssige applikationer, hvor synlig omrøringshastighed er påkrævet.
Strong magnetic coupling ensures consistent stirring during experimental procedures. Gradual start-up stirring prevents splashing.
  • Digital control
  • Designed for stir rod support
  • Low-profile, lightweight design with small footprint
  • Available in two sizes
  • Speed control: 30 to 2000rpm
Includes:
Two nonslip silicone plate covers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Hastighed 30 til 2000 omdr./min.
Topplademateriale Polypropylene
Volumen 5 l
Vise Digital
Spænding 100/240 V
Watt 6 w
Dimensioner (L x B x H) 14.17 x 10.24 x 2.82 in. (360 x 260 x 72 mm)
Højde (engelsk) 2.82 in.
Højde (metrisk) 72 mm
Længde (engelsk) 14.17 in.
Længde (metrisk) 360 mm
Toppladediameter (engelsk) 8.69 in.
Toppladediameter (metrisk) 220 mm
Bredde (engelsk) 10.24 in.
Bredde (metrisk) 260 mm
Elektriske krav 100 to 240V 50/60Hz
Frekvens 50/60 Hz
Stiktype USA
Certificeringer/compliance CE
Type Stirrer
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.