Få mere at vide
Thermo Scientific™ RT Touch Series magnetomrørere
Artikelnummer. 15258834 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen:
4 l
5 l
Hastighed:
30 til 2000 o/min
Stiktype:
Ledningssæt m. diverse stik
USA
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Hastighed Stiktype unitSize
15258834 4 l 30 til 2000 o/min Ledningssæt m. diverse stik Hver
15268834 5 l 30 til 2000 o/min USA Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15258834 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 88880014
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2895.00 DKK
    2768.02 DKK / Pakke med 1
    Spare 126.98 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bevar kontrollen med vores lavprofilede, digitale display-omrørere, ideelle til rutinemæssige omrøringsapplikationer, hvor der kræves synlig omrøringshastighed.
Bevar kontrollen med Thermo Scientific™ RT Touch Series magnetomrørere. Disse lavprofilede, digitale display-omrørere er ideelle til rutinemæssige applikationer, hvor synlig omrøringshastighed er påkrævet.
Stærk magnetisk kobling sikrer ensartet omrøring under eksperimentelle procedurer. Gradvis opstartsomrøring forhindrer sprøjt.
  • Digital kontrol
  • Designet til rørestangsstøtte
  • Lav profil, letvægtsdesign med lille fodaftryk
  • Fås i to størrelser
  • Hastighedskontrol: 30 til 2000 rpm
Inkluderer:
To skridsikre silikone pladebetræk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Hastighed 30 til 2000 o/min
Topplademateriale Polypropylen
Volumen 4 l
Vise Digital
Spænding 100 til 240 V
Watt 6 w
Dimensioner (L x B x H) 11,02 x 8,27 x 2,82 tommer. (280 x 210 x 72 mm)
Højde (engelsk) 2,82 tommer.
Højde (metrisk) 72 mm
Længde (engelsk) 11,02 tommer.
Længde (metrisk) 280 mm
Toppladediameter (engelsk) 6,69 tommer.
Toppladediameter (metrisk) 170 mm
Bredde (engelsk) 8,27 tommer.
Bredde (metrisk) 210 mm
Elektriske krav 100 til 240V 50/60Hz
Frekvens 50/60 Hz
Stiktype Ledningssæt m. diverse stik
Certificeringer/compliance CE
Garanti og servicetilbud 2 år
Type Omrørere
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.