Få mere at vide
Thermo Scientific™ RT Basic Series magnetomrørere
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Oplev pålidelighed med plug-and-play Thermo Scientific™ RT Basic Series magnetomrørere, ideelle til rutinemæssige omrøringsapplikationer. Tre størrelsesmuligheder at vælge imellem— 120 mm, 170 mm eller 220 mm— alle med et lavt profil, letvægtsdesign, der har et ekstremt lille fodaftryk. RT basis-omrørerne har en kemisk-resistent polypropylen top og krop, en stærk magnetisk kobling for at sikre ensartet omrøring under eksperimentelle procedurer, og en børsteløs DC-motor, der ikke vil generere varme. Analog hastighedskontrol går fra 150 til 2500 rpm. Alle enheder inkluderer to skridsikre silikonepladedæksler for ekstra beskyttelse mod spild.
Stærk magnetisk kobling sikrer ensartet omrøring under eksperimentelle procedurer.
- Tre størrelsesmuligheder
- Lav profil, letvægtsdesign med lille fodaftryk
- Hastighedskontrol: 150 til 2500 rpm
Inkluderer:
To skridsikre silikone pladebetræk
Tekniske data
Tekniske data
| Hastighed | 150 til 2500 rpm |
| Topplademateriale | Polypropylen |
| Volumen | 5 l |
| Form | Rund |
| Spænding | 100 til 240 V |
| Watt | 6 w |
| Dimensioner (L x B x H) | 9,06 x 9,06 x 2,56 tommer. (230 x 230 x 65 mm) |
| Højde (engelsk) | 2,56 tommer. |
| Højde (metrisk) | 65 mm |
| Længde (engelsk) | 9,06 tommer. |
| Vis mere |