Få mere at vide
Thermo Scientific™ RT Basic Series magnetomrørere
Artikelnummer. 15218834 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen:
2 l
4 l
5 l
Stiktype:
Ledningssæt m. diverse stik
USA
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Stiktype Pakningsstørrelse
15218834 4 l Ledningssæt m. diverse stik Hver
15298824 2 l Ledningssæt m. diverse stik Hver
15208834 4 l USA Hver
15228834 5 l USA Hver
15238834 5 l Ledningssæt m. diverse stik Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15218834 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 88880010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1805.00 DKK
    1663.79 DKK / Pakke med 1
    Spare 141.21 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Oplev pålideligheden af vores plug-and-play magnetiske omrørere, ideelle til rutinemæssige omrøringsapplikationer.
Oplev pålidelighed med plug-and-play Thermo Scientific™ RT Basic Series magnetomrørere, ideelle til rutinemæssige omrøringsapplikationer. Tre størrelsesmuligheder at vælge imellem— 120 mm, 170 mm eller 220 mm— alle med et lavt profil, letvægtsdesign, der har et ekstremt lille fodaftryk. RT basis-omrørerne har en kemisk-resistent polypropylen top og krop, en stærk magnetisk kobling for at sikre ensartet omrøring under eksperimentelle procedurer, og en børsteløs DC-motor, der ikke vil generere varme. Analog hastighedskontrol går fra 150 til 2500 rpm. Alle enheder inkluderer to skridsikre silikonepladedæksler for ekstra beskyttelse mod spild.
Stærk magnetisk kobling sikrer ensartet omrøring under eksperimentelle procedurer.
  • Tre størrelsesmuligheder
  • Lav profil, letvægtsdesign med lille fodaftryk
  • Hastighedskontrol: 150 til 2500 rpm
Inkluderer:
To skridsikre silikone pladebetræk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Hastighed 150 til 2500 rpm
Topplademateriale Polypropylen
Volumen 4 l
Form Rund
Spænding 100 til 240 V
Watt 6 w
Dimensioner (L x B x H) 7,28 x 7,28 x 2,56 tommer. (185 x 185 x 65 mm)
Højde (engelsk) 2,56 tommer.
Højde (metrisk) 65 mm
Længde (engelsk) 7,28 tommer
Længde (metrisk) 185 mm
Toppladediameter (engelsk) 6,69 tommer.
Toppladediameter (metrisk) 170 mm
Bredde (engelsk) 7,28''
Bredde (metrisk) 185 mm
Elektriske krav 100 til 240V 50/60Hz
Frekvens 50/60 Hz
Stiktype Ledningssæt m. diverse stik
Certificeringer/compliance CE
Motortype Børsteløs DC
Type Omrørere