Få mere at vide
Thermo Scientific™ SoftFit-L™ Pipettespidser, filtrerede, i stativer med løftelåg
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12604820
Volumen (metrisk):
20μ l
200μ l
1.000μ l
1200μ L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 768
Pakke med 960
Artikelnummer. 12604820
Brand: Thermo Scientific™ 2779
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Pipetter prøver med den nøjagtighed og præcision, du forventer af din pipette, hver gang med Thermo Scientific™ SoftFit-L™ Filtrerede pipettespidser i stativer i løftelåg. Til brug med Rainin™ LTS pipetter.
Pipetter prøver med den nøjagtighed og præcision, du forventer af din pipette, hver gang med Thermo Scientific™ SoftFit-L™ pipettespidser. Til brug med Rainin™ LTS pipetter.
The SoftFit-L System is compatible with Rainin LTS pipettes made by Rainin Instrument LCC.
  • Available in low retention
  • Sterile tips are certified free from RNase, DNase and pyrogen
  • Manufactured according to the industry's highest quality standards
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 1000L, Filtered, Sterile, Rack
Volumen (metrisk) 1.000μ l
Filtreret Filtreret
Sterilitet Steril
Farve Neutral
Model- 1000L
Længde (engelsk) 3,39 tommer.
Længde (metrisk) 8.61cm
Rene krav DNase, RNase, DNA, ATP og endotoksinfri
Format Stativ
Tip stil Universel
Farvekode Blå
Til brug med (udstyr) Rainin LTS LiteTouch
Produktlinje ART SoftFit L