Få mere at vide
Thermo Scientific™ SoftFit-L™ Pipettespidser, filtrerede, i stativer med løftelåg
GREENER_CHOICE
Pipetter prøver med den nøjagtighed og præcision, du forventer af din pipette, hver gang med Thermo Scientific™ SoftFit-L™ Filtrerede pipettespidser i stativer i løftelåg. Til brug med Rainin™ LTS pipetter.
Brand:  Thermo Scientific™ 2769
879.50 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "24081" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 10264671
  • 1175.00 DKK / Pakke med 960
Genomics Powerhouse
Brug rabatkode 24117 ved kassen
Se tilgængelige kampagner
Kun null tilbage
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Pipetter prøver med den nøjagtighed og præcision, du forventer af din pipette, hver gang med Thermo Scientific™ SoftFit-L™ pipettespidser. Til brug med Rainin™ LTS pipetter.
The SoftFit-L System is compatible with Rainin LTS pipettes made by Rainin Instrument LCC.
  • Available in low retention
  • Sterile tips are certified free from RNase, DNase and pyrogen
  • Manufactured according to the industry's highest quality standards
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
200L, Filtered, Sterile, Rack
Filtreret
Neutral
1,97 tommer.
DNase, RNase, DNA, ATP og endotoksinfri
Universel
Rainin LTS LiteTouch
200μ l
Steril
200L
5.00cm
Stativ
Grøn
ART SoftFit L
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ SoftFit-L™ Pipettespidser, filtrerede, i stativer med løftelåg > Volumen: 200μ L