Få mere at vide
Thermo Scientific™ SoftFit-L™ Pipettespidser, filtrerede, i stativer med løftelåg
Volumen (metrisk):
20μ l
200μ l
1.000μ l
1200μ L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 768
Pakke med 960
Beskrivelse
Pipetter prøver med den nøjagtighed og præcision, du forventer af din pipette, hver gang med Thermo Scientific™ SoftFit-L™ Filtrerede pipettespidser i stativer i løftelåg. Til brug med Rainin™ LTS pipetter.
Pipetter prøver med den nøjagtighed og præcision, du forventer af din pipette, hver gang med Thermo Scientific™ SoftFit-L™ pipettespidser. Til brug med Rainin™ LTS pipetter.
The SoftFit-L System is compatible with Rainin LTS pipettes made by Rainin Instrument LCC.
- Available in low retention
- Sterile tips are certified free from RNase, DNase and pyrogen
- Manufactured according to the industry's highest quality standards
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 20L, Filtered, Sterile, Rack |
| Volumen (metrisk) | 20μ l |
| Filtreret | Filtreret |
| Sterilitet | Steril |
| Farve | Neutral |
| Model- | 20L |
| Længde (engelsk) | 1,95 tommer. |
| Længde (metrisk) | 4.86cm |
| Rene krav | DNase, RNase, DNA, ATP og endotoksinfri |
| Format | Stativ |
| Vis mere |