Få mere at vide
IKA™ RT 10 Magnetisk omrøring kogeplade
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7163865 Shop alle IKA produkter
Stiktype:
EU
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13410557
Brand: IKA™ 0003691100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
10-positions digital magnetisk kogeplade-omrører til synkron opvarmning og omrøring. IKA™ Digital magnetomrører i rustfrit stål giver lydløs og ensartet omrøring i alle positioner.
  • Hastigheden forbliver konstant, selv når belastningen ændres.
  • Homogen temperaturfordeling over varmepladen
  • Justerbar omvendt drift
  • Øko-tilstand for en lav selvopvarmning af overfladen
  • Slidfri magnetiske spoler
  • Visning af fejlkode
  • Nem betjening med berøringstastatur
  • Velegnet til kontinuerlig drift
  • Hastighedsområde: 0 til 1000 rpm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Hastighed 0 til 1000 rpm
Omrøringspositioner 10
Spænding 100/115/230 V
Watt 410 w
Bredde (metrisk) 190 mm
Elektriske krav 230/115/100V, 50/60Hz, 410w
Frekvens 50/60 Hz
Stiktype EU
Hastighedskontrol 10 RPM Trin
Temperaturområde (metrisk) 5 °C til 40 °C
Type RT 10 magnetomrører