Description
- Hastigheden forbliver konstant, selv når belastningen ændres.
- Homogen temperaturfordeling over varmepladen
- Justerbar omvendt drift
- Øko-tilstand for en lav selvopvarmning af overfladen
- Slidfri magnetiske spoler
- Visning af fejlkode
- Nem betjening med berøringstastatur
- Velegnet til kontinuerlig drift
- Hastighedsområde: 0 til 1000 rpm
Specifications
Specifications
| Hastighed | 0 til 1000 rpm |
| Omrøringspositioner | 10 |
| Spænding | 100/115/230 V |
| Watt | 410 w |
| Bredde (metrisk) | 190 mm |
| Elektriske krav | 230/115/100V, 50/60Hz, 410w |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Stiktype | EU |
| Hastighedskontrol | 10 RPM Trin |
| Temperaturområde (metrisk) | 5 °C til 40 °C |
| Show More |