Få mere at vide
RSPH9 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-83479-0.1ML
Produktkode 18310580
  • 3555.00 DKK / 0.10ml
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beschreibung
Beschreibung
RSPH9 Polyclonal specifically detects RSPH9 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
RSPH9
Polyclonal
PBS, 2% Sucrose
Rabbit
Immunogen affinity purified
RUO
221421
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Western Blot
Unconjugated
C6orf206, chromosome 6 open reading frame 206, CILD12, FLJ30845, mitochondrial ribosomal protein S18A-like 1, MRPS18AL1, radial spoke head 9 homolog (Chlamydomonas), radial spoke head protein 9 homolog
The immunogen is a synthetic peptide directed towards the middle region of Human RSPH9
0.1 mL
Primary
Human
Purified
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt