Få mere at vide
IKA™ RSE XL rørestangfjerner
Artikelnummer. 17523626 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
1,04 m
Artikelnummer. Længde (metrisk)
17523626 1,04 m
1 options
Artikelnummer. 17523626 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0020100641
På lager
RSE XL Universal magnetisk rørestavfjerner til store magnetiske rørestave.
  • Universal magnetisk rørestangfjerner til store magnetiske rørestave.
  • Inkluderer mekanisk kobling til afmontering IKAFLON 118 flydermonteret omrørerdrev.
  • Længde: 1,04 m
  • Materiale: PTFE, VMQ (FDA-kompatibel)
  • Bemærk: Før du fjerner rørestave fra store beholdere, skal du fjerne I-MAG-drivenheden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Hvid
Til brug med (applikation) Fjernelse af store magnetiske omrøringsstænger
Til brug med (udstyr) IKAFLON 118 Flydermonteret omrørerdrev
Inkluderer Mekanisk kobling
Længde (metrisk) 1,04 m
Materiale PTFE, VMQ
Type Magnetic Stir Bar Retriever