missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
STEMCELL Technologies RSC-133
Beskrivelse
- Reprogramming stimulating compound (RSC)-133 is an indole derivative that specifically inhibits DNA methyltransferase DNMT1 (Lee et al.)
- Increases kinetics and efficiency of reprogramming human foreskin fibroblasts to induced pluripotent stem cells, when used with reprogramming factors OCT4, SOX2, KLF4, and c-MYC (Lee et al.)
- Supports the maintenance of human pluripotent stem cells in unconditioned medium (Lee et al.)
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 1418131-46-0 |
| Mængde | 10 mg |
| Molekylær formel | C18H15N3O2 |
| Renhed | ≥95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?